C3484
5-Carboxyrhodamine 6G, succinimidyl ester
Sinonimo/i:
5-CR 6G, SE
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H29N3O7
Peso molecolare:
555.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Prodotti consigliati
Fluorescenza
λex ~520 nm; λem ~550 nm
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Fluorophore exhibiting excitation and emission spectra that fall between those of fluorescein and tetramethylrhodamine. Exhibits a higher fluorescence quantum yield than tetramethylrhodamine conjugates as well as excellent photostability.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)