C3270
Cephalosporin C zinc salt
About This Item
Prodotti consigliati
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C3N1C(=O)[C@H]2NC(=O)CCC[C@H](N)C(=O)O[Zn]OC3=O
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves