Vai a
C4520
Cephalothin sodium salt
Sinonimo/i:
7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid sodium salt, Cephalotin sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
68,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
196,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
773,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H15N2NaO6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.42
UNSPSC Code:
51282506
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-394-6
Beilstein/REAXYS Number:
4120706
MDL number:
68,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
crystalline powder
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H16N2O6S2.Na/c1-8(19)24-6-9-7-26-15-12(14(21)18(15)13(9)16(22)23)17-11(20)5-10-3-2-4-25-10;/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3,(H,17,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-,15-;/m1./s1
InChI key
VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Cephalothin is a first-generation cephalosporin antibiotic used to study the mechanism of liposome encapsulated antibiotics[1], strategies for co-opting β-lactamases of Gram-negative bacteria for treatment of antibiotics[2], and for immunology studies in relation to antibiotics.[3] It is used to study the effect of expression, binding and inhibition of penicillin-binding proteins especially PBP6 on bacterial cell wall mucopeptide synthesis.
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Disrupts the synthesis of the peptidoglycan layer of bacterial cell walls.
Antimicrobial spectrum: Effective aginast both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Mode of Resistance: Production of cephalosporinase will inactivate the product.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C7912C5020C7039
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the solubility of Cephalothin sodium salt product C4520?
    1 risposta
    1. The product is freely soluble in water (~50 mg/mL).