Key Documents
C2513
Sigma-Aldrich
(±)-Citronellal
≥85%
Sinonimo/i:
(±)-3,7-Dimethyl-6-octenal
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
1720789
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥85%
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. eboll.
207 °C (lit.)
Densità
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Stringa SMILE
CC(CC\C=C(\C)C)CC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
NEHNMFOYXAPHSD-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Martin F Strube-Bloss et al.
PloS one, 10(9), e0137413-e0137413 (2015-09-05)
To trigger innate behavior, sensory neural networks are pre-tuned to extract biologically relevant stimuli. Many male-female or insect-plant interactions depend on this phenomenon. Especially communication among individuals within social groups depends on innate behaviors. One example is the efficient recruitment