C2470
Coenzyme Q4
≥90%
Sinonimo/i:
2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(geranylgeranyl)-1,4-benzoquinone, Q-4, Ubiquinone-20, Ubiquinone-4
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90%
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC1C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C29H44O4/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-17-23(5)18-19-25-24(6)26(30)28(32-7)29(33-8)27(25)31/h12,14,16,18,28-29H,9-11,13,15,17,19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+,23-18+
MDLQEORKYVBTDV-INVBOZNNSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves