Vai a
52131
2-C-Methyl-D-erythritol 4-phosphate lithium salt
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
MEP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
218,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
823,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11O7P · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.11 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Assay:
≥98% (TLC)
218,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=P(O)(O)OC[C@H](O)[C@@](O)(C)CO.C
InChI
1S/C5H13O7P/c1-5(8,3-6)4(7)2-12-13(9,10)11/h4,6-8H,2-3H2,1H3,(H2,9,10,11)/t4-,5+/m1/s1
InChI key
XMWHRVNVKDKBRG-UHNVWZDZSA-N
Application
2-C-Methyl-D-erythritol 4-phosphate (MEP), the product of reductoisomerase IspC and first committed MEP pathway intermediate, is used to study the non-mevalonate MEP pathway for the biosynthesis of isoprenoids. MEP is used as a precursor for the synthesis of 4-diphosphocytidyl-2-C-methyl D-erythritol (CDP-ME), a key intermediate of the non-mevalonate pathway.
Biochem/physiol Actions
Metabolite intermediate specific to the non-mevalonate MEP pathway, generally found in prokaryotes, as precursor to isoprenoids as well as non-isoprenoids like vitamins. As this pathway is not present in humans, it is of interest for the development of bacterium-specific drugs in the search for treatments of infectious diseases.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G1404M6502W3020
6-Methylpurine ≥99%
Sigma-Aldrich
M6502
6-Methylpurine
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)