C-24300
Melanocyte Growth Medium M2
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Sinonimo/i:
Primary Cell Culture Media
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 500 ml
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Qualità
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Primary Human Epidermal Melanocytes and optimized growth media support in vitro cultivation.