C-14043
Normal Human Epidermal Melanocytes 2 (NHEM 2)
Adult, isolated in PMA-free Melanocyte Growth Medium M2, 1 million cells per pellet
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human epidermis (adult)
Confezionamento
pkg of 1,000,000 cells
Morfologia
(epidermal)
applicazioni
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Componenti
Qualità
Attenzione
Stato fisico
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Articoli
Primary Human Epidermal Melanocytes and optimized growth media support in vitro cultivation.
Primary cells from PromoCell are available in pelleted form for research applications like gene expression analysis, and cell/protein characterization experiments.