Documenti fondamentali
C11100-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dC(bz) Phosphoramidite
Sinonimo/i:
N4-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxycytidine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H52N5O8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
833.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Origine biologica
non-animal source
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Stato
powder or granules
Confezionamento
pkg of 1 × 1 kg C111012-01
pkg of 6 × 10 g (C111021-06)
pkg of 1 × 100 g (C111011-C02-01)
pkg of 6 × 20 g (C111020-06)
pkg of 1 × 500 g C111051-01
tecniche
oligo synthesis: suitable
Impurezze
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
Colore
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Profilo del nucleoside
base: cytidine
base protecting group: benzoyl
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(=O)c4ccccc4)=NC3=O)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C46H52N5O8P/c1-32(2)51(33(3)4)60(57-29-13-27-47)59-40-30-43(50-28-26-42(49-45(50)53)48-44(52)34-14-9-7-10-15-34)58-41(40)31-56-46(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(54-5)23-19-36)37-20-24-39(55-6)25-21-37/h7-12,14-26,28,32-33,40-41,43H,13,29-31H2,1-6H3,(H,48,49,52,53)/t40-,41+,43+,60?/m0/s1
PGTNFMKLGRFZDX-SALLYJDFSA-N
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)