BR782866
BRAND® Insert-Single 13mm for 24-/6-well BRANDplates®
smooth-walled, PC membrane, pore size 8 μm
Scegli un formato
325,00 €
Scegli un formato
About This Item
325,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
PC membrane
Descrizione
cellGrade(TM) plus
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 48 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 782866
Misura
6 well
Dimensione pori
8 μm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)