BR26353
BRAND®, accu-jet® S pipette controller
amethyst, AC/DC input 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, universal plug set
Sinonimo/i:
BRAND pipette controller, Pipetting device, accu-jet s, aspirator, dispenser, pipette, pipette controller, pipettor
Scegli un formato
475,00 €
Scegli un formato
About This Item
475,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
PBT
PC
impiego
0.1 - 200 mL pipette
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved: no
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BrandTech 26353
Batteria
2 AAA (NiMH)
Colore
amethyst
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Simple: Precise control for accurate volume setting and delicate cell culture work
- Easy: Integrated rest position
- Efficient: Service-friendly and sustainable
- For glass and plastic pipettes from 0.1 to 200 ml
- Ergonomic handgrip and perfectly balanced design
- Fills a 25 ml pipette at maximum motor speed in only 3 seconds
- Battery with intelligent charging technology and two color charge indicator
- Four attractive colors
Confezionamento
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)