Documenti fondamentali
BMSIPD119640
Sigma-Aldrich
Prefilled 96 well plate for BeadBlaster 96
bead diam. 4 mm, well volume 2 mL
Scegli un formato
10 EACH
2.140,00 €
2.140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EACH
2.140,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.11
2.140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific IPD119640
Diam. particelle
4 mm
Volume pozzetto
2 mL
Compatibilità
BeadBlaster 96
Descrizione generale
These 96 well toughened genomics plates have a 2ml capacity in each square well. Prefilled with one 4mm bead in each well.
Note legali
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)