Vai a
B9511
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-fucopyranoside
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-beta-D-fucopyranoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
142,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
547,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15BrClNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.63
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-fucopyranoside, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO5/c1-5-11(18)12(19)13(20)14(21-5)22-8-4-17-7-3-2-6(15)10(16)9(7)8/h2-5,11-14,17-20H,1H3/t5-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
ZMYJTGDNFZJYFN-MFWXUWBHSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B4252203780B9276
description
≥98% (HPLC)
description
≥98%, powder
description
-
description
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL
solubility
2% DMF: soluble, clear
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)