Documenti fondamentali
B9276
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl octanoate
≥98%
Sinonimo/i:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
Scegli un formato
5 MG
112,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
112,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H19BrClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Saggio
≥98%
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C16H19BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-14(20)21-13-10-19-12-9-8-11(17)16(18)15(12)13/h8-10,19H,2-7H2,1H3
QTWMXGHFXBQNEJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)