Documenti fondamentali
B800-05
Sigma-Aldrich
Bovine Brain Artery Endothelial Cells: BBAEC (Cryovial)
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Origine biologica
bovine brain (arteries)
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Cariotipo
2n = 60
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
Origine della linea cellulare
Artery
Mantenimento delle subcolture
Please refer to the BBAEC Culture Protocol.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)