B7929
Anti-Bim antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BOD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 23 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunohistochemistry: 20 μg/mL using human skin cancer cells
microarray: suitable
western blot: 1 μg/mL using A549 or K562 whole cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCL2L11(10018)
mouse ... Bcl2l11(12125)
rat ... Bcl2l11(64547)
Immunogeno
Stato fisico