Documenti fondamentali
B5897
Sigma-Aldrich
Anti-Bak antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Bcl-2 Homologous Antagonist/Killer
Scegli un formato
0.2 ML
664,00 €
664,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1453
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
0.2 ML
664,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
664,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1453
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 28 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using sections of human colon carcinoma
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using human epidermal carcinoma A431 whole cell extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BAK1(578)
Descrizione generale
Bak (Bcl-2 homologous antagonist/killer, Bak1) belongs to the B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) family of proteins. The bak gene is mapped to chromosome 6 and encodes a 233 amino acid protein with a predicted MW of 23.4 kDa. Bak shares homology with Bcl-2 in the Bcl‐2 homology (BH) domains (BH1 and BH2). Bak is expressed in a wide variety of cell types and tissues, with the highest levels observed in heart and skeletal muscle.
Immunogeno
synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human Bak amino acids 23-38 with C-terminally added lysine, conjugated to KLH.
Applicazioni
Anti-Bak antibody produced in rabbit has been used in immunoblotting and immunohistochemistry.[1]
Azioni biochim/fisiol
Bak (Bcl-2 homologous antagonist/killer, Bak1) is involved in regulating apoptosis. Bak can accelerate the rate of apoptosis when overexpressed in some cell lines. Increased Bak expression in normal and neoplastic intestinal epithelial cells results in apoptosis. However, expression of Bak in a human lymphoblastoid cell line, provided protection from apoptosis induced by serum deprivation and the oxidant menadione, suggesting that the function of Bak may be context dependent.
Stato fisico
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Up regulation of Bax and down regulation of Bcl2 during 3-NC mediated apoptosis in human cancer cells
Naseri MH, et al.
Cancer Cell International, 15(1), 55-55 (2015)
Association of Bax and Bak Homo-oligomers in Mitochondria Bax REQUIREMENT FOR Bak REORGANIZATION AND CYTOCHROMEc RELEASE
Mikhailov V, et al.
Test, 278, 5367-5376 (2003)
Rachel T Uren et al.
eLife, 6 (2017-02-10)
During apoptosis, Bak and Bax undergo major conformational change and form symmetric dimers that coalesce to perforate the mitochondrial outer membrane via an unknown mechanism. We have employed cysteine labelling and linkage analysis to the full length of Bak in
Genome-wide association study identifies two susceptibility loci for osteosarcoma
Savage SA, et al.
Nature Genetics, 45(7), 799-799 (2013)
DNA damage-related gene expression as biomarkers to assess cellular response after gamma irradiation of a human lymphoblastoid cell line
Bishay K, et al.
Oncogene, 19(7), 916-916 (2000)