Vai a
B5768
Biotin 4-amidobenzoic acid sodium salt
≥95%
Sinonimo/i:
N-(+)-Biotinyl-4-aminobenzoic acid sodium salt, N-Biotinyl-p-aminobenzoic acid sodium salt, Sodium N-(+)-biotinyl-4-aminobenzoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
65,20 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
222,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
354,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20N3NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.41
NACRES:
NA.46
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
65,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)Nc3ccc(cc3)C([O-])=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C17H21N3O4S.Na/c21-14(18-11-7-5-10(6-8-11)16(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)19-17(24)20-15;/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);/q;+1/p-1/t12-,13-,15-;/m0./s1
InChI key
AMXZKFYBAOWERX-HZPCBCDKSA-M
General description
Biotin 4-amidobenzoic acid is a substrate of biotinidase.
Application
Biotin 4-amidobenzoic acid sodium salt has been used as a biotin amide substrate to measure biotinyl-6-aminoquinoline (BAQ) hydrolysis by competitive inhibition.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
14408M042080861650
description
≥95%
description
≥98.0% (HPLC)
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
description
98%
assay
≥95%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥96% (31P-NMR)
assay
98%
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)