Documenti fondamentali
B5651
Sigma-Aldrich
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride
Sinonimo/i:
Benzyltetradecyldimethylammonium chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)13N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.04
Beilstein:
4062599
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Descrizione
cationic
Punto di fusione
56-62 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)