Documenti fondamentali
334677
Sigma-Aldrich
2-Imino-4-thiobiuret
99%
Sinonimo/i:
Amidinothiourea
Scegli un formato
25 G
50,30 €
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
50,30 €
About This Item
Formula condensata:
H2NC(=NH)NHCSNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
171-173 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
thiourea
Stringa SMILE
NC(=N)NC(N)=S
InChI
1S/C2H6N4S/c3-1(4)6-2(5)7/h(H6,3,4,5,6,7)
OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
[Prevention of postresuscitation heart damage with gutimine].
V T Dolgikh
Anesteziologiia i reanimatologiia, (1)(1), 59-62 (1987-01-01)
G A Boiarinov et al.
Voprosy meditsinskoi khimii, 39(4), 34-38 (1993-07-01)
Physico-chemical properties of phospholipids were studied in heart muscle at postischemic period after preventive treatment with gutimine. Two administrations of the drug, as compared with its three times treatment, during the preischemic period contributed to development of stable adaptive antiischemic
Metal complexes used as Anti-Inflammatory agents: Synthesis, characterization and anti-inflammatory action VO (II)-complexes.
Shukla S and Mishra AP
Arabian Journal of Chemistry (2014)
[Hypoxia and its pharmacological correction: a key problem of anesthesiology and intensive care].
A V Smirnov et al.
Anesteziologiia i reanimatologiia, (3)(3), 97-98 (1997-05-01)
N Iu Semigolovskiĭ et al.
Ontogenez, 19(1), 89-93 (1988-01-01)
A one-time addition of gutimine (0.5 g/l), amtizol (0.2 g/l), and unithiol (0.25 g/l) to the medium at early stages of tadpole development was shown to inhibit metamorphosis only upon addition of unithiol. Repeated addition of gutimine, amtizol, and unithiol