Vai a
B3295
Biotinamidohexanoyl-6-aminohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95% (TLC), powder
Sinonimo/i:
6-(Biotinamidocaproylamido)caproic acid N-hydroxysuccinimide ester, Biotin-X-X-NHS, N-Succinimidyl N-[6-(biotinylamino)caproyl]-6-aminocaproate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
101,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
373,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H41N5O7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
567.70
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8377428
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
powder
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C26H41N5O7S/c32-20(27-16-8-2-4-12-24(36)38-31-22(34)13-14-23(31)35)10-3-1-7-15-28-21(33)11-6-5-9-19-25-18(17-39-19)29-26(37)30-25/h18-19,25H,1-17H2,(H,27,32)(H,28,33)(H2,29,30,37)/t18-,19-,25-/m0/s1
InChI key
ATYCFNRXENKXSE-MHPIHPPYSA-N
Application
Biotinylation reagent incorporating an extended 14-atom spacer can reduce steric hindrance in binding avidin or streptavidin to some biotinylated compounds and increase sensitivity for detection. Typically coupled to primary amine in the pH range 6.5-8.5.
Biotinamidohexanoyl-6-aminohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester has been used in human IgM biotinylation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B2643B1022B8271
description
≥95% (TLC), powder
description
≥98% (TLC), powder
description
≥90% (TLC), powder
description
≥95%, powder
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥95%
solubility
DMF: 25 mg/mL
solubility
DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.), H2O: ≤2 mg/mL (with sonication)
solubility
DMF: 50 mg/mL, H2O: 10 mg/mL
solubility
DMF: soluble, acetone: 25 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)