Vai a
B1022
Biotinamidohexanoic acid 3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt
≥90% (TLC), powder
Sinonimo/i:
Sulfosuccinimidyl 6-(biotinamido)hexanoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
74,40 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
262,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H29N4NaO9S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
556.59
NACRES:
NA.46
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
powder
74,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: 10 mg/mL, DMF: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OS(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCC2SCC3NC(=O)NC23)C1=O
InChI
1S/C20H30N4O9S2.Na.H/c25-15(7-4-3-6-13-18-12(11-34-13)22-20(29)23-18)21-9-5-1-2-8-17(27)33-24-16(26)10-14(19(24)28)35(30,31)32;;/h12-14,18H,1-11H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)(H,30,31,32);;
InChI key
KDRVGWAQYRWAJF-UHFFFAOYSA-N
General description
Biotinamidohexanoic acid 3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt is a water soluble biotinylation reagent. It can be used in immunoprecipitation of signaling proteins. It can also be used in analysis of hyaluronan synthesis. Further, the product can also be used in ELISA. This biotinylation reagent has shown specificity for human dermal fibroblasts.
Application
Water soluble biotinylation reagent incorporating an aminocaproyl spacer. This can reduce the steric hindrance in binding avidin to some biotinylated compounds. Has also been used as a cell surface labeling reagent. Typically coupled to primary amine in the pH range 6.5-8.5. May be used for the biotinylation of cell surface proteins.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B5161B2643B4531
description
≥90% (TLC), powder
description
≥90% (TLC), powder
description
≥98% (TLC), powder
description
>98%, powder
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
>98%
solubility
H2O: 10 mg/mL, DMF: 50 mg/mL
solubility
DMF: 50 mg/mL, H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: ≤2 mg/mL (with sonication), DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.)
solubility
DMF: 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
68-12-2
CAS No.
67-56-1 + 68-12-2
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)