Vai a
B2156
Benzethonium hydroxide solution
~1.0 M in methanol (by HCl titration)
Sinonimo/i:
Benzethonium, Benzethonium Hydroxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
96,80 €
72,60 €
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
295,00 €
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
897,00 €
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1660,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H43NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
3915309
72,60 €
Prezzo di listino96,80 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
cationic
Quality Segment
form
liquid
mol wt
429.64 g/mol
concentration
~1.0 M in methanol (by HCl titration)
technique(s)
microbiological culture: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[OH-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.H2O/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
USLZJBWCHRRIAQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Benzethonium hydroxide solution has been used for the trapping of 14CO2. Benzethonium hydroxide is suitable to evaluate the kinetics of 14carbon dioxide (14CO2) excretion by oral commensal flora to theoretically propose optimum breath collection timings for 14C urea breath test.
Biochem/physiol Actions
Benzethonium is a cationic of quaternary ammonium salt consisting of diisobutylphenoxyethoxyethyl dimethyl-benzyl ammonium compound. It possess antimicrobial and antiseptic functionalities. Benzethonium hydroxide conversion to carbamate in the presence of exhaled carbon dioxide results in colour change. Hence, it is used in carbon urea breath test.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8799343923179266
description
~1.0 M in methanol (by HCl titration)
description
~20% in methanol (T)
description
10 wt. % in H2O
description
~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol, derivatization grade (GC derivatization), LiChropur
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
429.64 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
description
cationic
description
-
description
-
description
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)