AXYTF1200CRS
Pipette filter tips
universal fit, racked, size 1100 μL, pkg of 3x1152tips/cs, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
484,50 €
Prezzo di listino510,00 €Risparmia il 5%Scegli un formato
About This Item
484,50 €
Prezzo di listino510,00 €Risparmia il 5%Prodotti consigliati
Materiali
clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc TF-1200-C-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 3x1152tips/cs
Misura
1100 μL
Volume
100 μL
Categorie correlate
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)