AXYT350CL
MAXYMum Recovery® pipette tips
size 300 μL, clear, pkg of 10x1000tips/cs
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
338,00 €
Scegli un formato
About This Item
338,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-350-C-L
Corning
Confezionamento
pkg of 10x1000tips/cs
Misura
300 μL
Volume
300 μL
Colore
clear
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)