AXYT300R
Pipette tips, for P2/P10
racked, size 0.5-10 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
308,00 €
Scegli un formato
About This Item
308,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-300-R
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
0.5-10 μL
Volume
0.5—10 μL
Colore
clear
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)