Documenti fondamentali
AXYST200SS
Screw cap tubes without caps, conical bottom, self-standing
size 2.0 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
Scegli un formato
1 PKG
436,00 €
436,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
436,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
436,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
conical bottom tube (standing)
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc ST-200-SS
Corning
Confezionamento
pkg of 8x500caps/cs
Misura
2.0 mL
Colore
clear
clear
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)