AXYR96PCRFY
Corning® Axygen® 96 Well PCR Storage Rack
size 96 wells, fluorescent yellow, pkg of 5x5racks/cs
Sinonimo/i:
Storage racks
Scegli un formato
236,00 €
Scegli un formato
About This Item
236,00 €
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc R-96-PCR-FY
Corning
Confezionamento
pkg of 5x5racks/cs
Misura
96 wells
Colore
fluorescent yellow
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)