AXYMCT150A
Boil proof microtubes
size 1.5 mL, assorted colors, pkg of 10x500tubes/cs
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
Scegli un formato
279,00 €
Scegli un formato
About This Item
279,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc MCT-150-A
Corning
Confezionamento
pkg of 10x500tubes/cs
Misura
1.5 mL
Colore
assorted colors
assorted colors
Raccordi
cap (push fit)
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)