Documenti fondamentali
AXYHT50CSTK
Corning® Axygen® Automation Tips for STAR, STARlet, STARplus and Nimbus®
volume (50 μL), clear polypropylene, Non-Filtered, non-sterile, pkg of Nested Tip Rack Stack
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
1 EACH
1.360,00 €
1.360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
1.360,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
1.360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear polypropylene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 11,520 tips
pack of 2,304 tips
case of 30 packs
pack of 4 racks
pkg of Nested Tip Rack Stack
Produttore/marchio commerciale
Corning HT-50-C-STK
Volume
(50 μL)
Categorie correlate
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Nimbus is a registered trademark of Hamilton Co.
STAR is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)