AXYHGB712MC1
Corning® Axygen® 12 well MC comb for use with 7 cm gel system
thickness (1 mm)
Sinonimo/i:
gel system accessory
Scegli un formato
37,00 €
Scegli un formato
About This Item
37,00 €
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Corning HGB7-12MC-1
Spessore
(1 mm)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)