AV38223
Anti-SMARCD2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-BAF60B, Anti-CRACD2, Anti-PRO2451, Anti-Rsc6p
Scegli un formato
423,00 €
Scegli un formato
About This Item
423,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
54 kDa
Reattività contro le specie
mouse, dog, bovine, guinea pig, human, horse, rat, rabbit
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMARCD2(6603)
Categorie correlate
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)