AV34590
Anti-METTL3 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Methyltransferase like 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
64 kDa
Reattività contro le specie
dog, human, bovine, goat, mouse, horse, rat, rabbit, guinea pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... METTL3(56339)
Descrizione generale
Rabbit Anti-METTL3 antibody recognizes bovine, human, mouse, rat, zebrafish, and canine METTL3.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3