AV32048
Anti-CNOT2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-CCR4-NOT transcription complex, subunit 2
Scegli un formato
287,00 €
Scegli un formato
About This Item
287,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
40 kDa
Reattività contro le specie
dog, rabbit, mouse, bovine, human, rat, horse, guinea pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CNOT2(4848)
Descrizione generale
Rabbit Anti-CNOT2 antibody recognizes bovine, human, mouse, rat, canine, and chicken CNOT2.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)