AMAB91376
Monoclonal Anti-GSPT1 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5506, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
ETF3A, GST1, eRF3a
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL5506, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG1
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GSPT1(2935)
Immunogeno
Sequence
GAGSGAGGRAAPVESSQEE
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1