AMAB91223
Monoclonal Anti-FN1 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3730, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-CIG, Anti-FINC, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL3730, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
Isotipo
IgG1
Sequenza immunogenica
HEEICTTNEGVMYRIGDQWDKQHDMGHMMRCTCVGNGRGEWTCIAYSQLRDQCIVDDITYNVNDTFHKRHEEGHMLNCTCFGQGRGRWKCDPVDQCQDSETGTFYQIGDSWEKYVHGVRYQCYCYGRGIG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FN1(2335)
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1