MAB1940
Anti-Fibronectin Antibody, cellular, clone DH1
clone DH1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DH1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, guinea pig, human, rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FN1(2335)
rabbit ... Fn1(100328589)
rat ... Fn1(25661)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Indirect immunohistochemistry at 1:200-1:400
A 1-hour fixation with 3-3.5% paraformaldehyde in 0.1 M phosphate buffer pH 7.4 is suggested. Shows some reactivity on paraffin sections depending on fixation conditions and time (Latvala et al., 1996).
Final working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2