Documenti fondamentali
AL11400
Sigma-Aldrich
DMT-locA(bz) Phosphoramidite
Sinonimo/i:
DMT-locA(bz) Phosphoramidite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H52N7O8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
885.94
Codice UNSPSC:
41116105
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Stato
powder
Impurezze
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4 wt. % water content (Karl Fischer)
<0.5% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
Colore
white to off-white
Solubilità
soluble, clear, colorless
Assorbimento
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Compatibilità
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)