Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41100000
Storage temp.:
2-8°C
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartistorage temp.
2-8°C
Quality Segment
Packaging
Four aflatoxins from Aspergillus flavus
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 0710-2649 | 04065272564786 |
| 0710-3565 | 04065273456721 |
| 0710-3182 | 04065273456622 |
| 0710-3328 | 04065273456691 |
| 0710-0671 | 04065272564403 |
| 0710-0204 | 04065272564175 |
| 0710-0140 | 04065272564113 |
| AF1-1KT | 04061833418420 |