Documenti fondamentali
ADF356303-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 30 mL round-bottom tube, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Il prodotto ADF356303-EP al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Caratteristiche
holds 1 x 30 mL round-bottom tube, large rotor bore
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022654556 (NA)
Parametri
7,087 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Diametro
26 mm
Compatibilità
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)