ADAPA462520-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 2 x 50 - 75 mL round-bottom tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
for use with aerosol-tight lid
holds 2 x 50 - 75 mL round-bottom tubes
with rubber mat
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638408 (NA)
Parametri
3,050 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
122 mm
Diametro
35 mm
Compatibilità
for use with 250 mL rectangular bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)