Documenti fondamentali
ADAPA4621620-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 16 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Il prodotto ADAPA4621620-EP al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
for use with aerosol-tight lid
holds 16 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638220 (NA)
Parametri
3,000 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
122 mm
Diametro
11 mm
Compatibilità
for use with 250 mL rectangular bucket
Descrizione generale
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)