ADAPA4444715-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 7 x 3 - 15 mL round-bottom tubes, for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
for use with aerosol-tight lid
holds 7 x 3 - 15 mL round-bottom tubes
with rubber mat
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022637568 (NA)
Parametri
4,200 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
108 mm
Diametro
16 mm
Compatibilità
for use with 100 mL rectangular bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)