A9515
β-Alanine methyl ester hydrochloride
Sinonimo/i:
Methyl 3-aminopropionate hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CH2COOCH3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.58
Beilstein:
3556748
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)CCN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?