A9473
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART XLP, volume range 5-100 μL, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
Scegli un formato
210,90 €
Prezzo di listino222,00 €Scegli un formato
About This Item
210,90 €
Prezzo di listino222,00 €Prodotti consigliati
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier
Confezionamento
case of 4 packs
pack of 960 ea (Racked)
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2159P
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
100 μL
Intervallo di volume
5-100 μL
Volume
5—100 μL
Compatibilità
for use with
- Biohit Proline-Variable 5-50 μl/50-200 μl
- Eppendorf 4810 10-100 μl
- Eppendorf Research Pro 5-100 μl
- Eppendorf Research/Reference 10-100 μl
- Eppendorf Response 4850 5-100 μl
- Finnpipette 4027/4500 Digital 5-40 μl
- Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
- Nichiryo BenchMate 5-100 μl/20-200 μl
- Pipetman P-100 10-100 μl
- Rainin EDP 2 10-100 μl/20-250 μl
- Rainin EDP Plus 10-100 μl/20-250 μl
- Rainin Pipet Plus 10-100 μl/20-200 μl
- Rainin Pipetman 10-100 μl/20-200 μl
- Socorex/Wheaton Calibra/822 10-100 μl
- Transferpette Multi-Channel 10-100 μl
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)