Documenti fondamentali
A9026
Sigma-Aldrich
Aflatoxin B2a
~90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.29
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
~90%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Attenzione
Possibly carcinogenic.
Nota sulla preparazione
Chemically derived from an Aspergillus flavus metabolite
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)