Vai a
A9545
4-Aminophenyl β-D-galactopyranoside
≥98% (TLC), β-galactosidase substrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
997,00 €
747,75 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.27
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
747,75 €
Prezzo di listino997,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -42.00 to -34.00°, c = 9.00-11.00 mg/mL in water
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to yellow cast
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)cc1
InChI
1S/C12H17NO6/c13-6-1-3-7(4-2-6)18-12-11(17)10(16)9(15)8(5-14)19-12/h1-4,8-12,14-17H,5,13H2
InChI key
MIAKOEWBCMPCQR-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Aminophenyl β-D-galactopyranoside (PAPG, 4-APG) is used as a substrate for the development of β-galactosidase(s) (GUS)-dependent assay systems via the formation of an electroactive product. It may be used to create affinity matricies for the capture or purification of β-galactosidase(s).[1][2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A1394M9271G0259
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
H2O: soluble
solubility
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow (ACETONE:DIMETHYL SULFOXIDE (7:3))
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)