Vai a
A5686
Arg-Gly-Glu-Ser acetate salt
≥95% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
91,60 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
177,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H29N7O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
447.44
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
91,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C16H29N7O8.C2H4O2/c17-8(2-1-5-20-16(18)19)13(28)21-6-11(25)22-9(3-4-12(26)27)14(29)23-10(7-24)15(30)31;1-2(3)4/h8-10,24H,1-7,17H2,(H,21,28)(H,22,25)(H,23,29)(H,26,27)(H,30,31)(H4,18,19,20);1H3,(H,3,4)/t8-,9-,10-;/m0./s1
InChI key
SALKOFBHHIHLSW-PUBMXKGKSA-N
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Application
Arg-Gly-Glu-Ser acetate salt has been used:
  • as an integrin blocking peptide to study its effects on ciliary neurotrophic factor (CNTF) regulation in astroglioma cells
  • as a control peptide to study its effects on the binding of patient IgG to integrin αvβ6
  • as an integrin inhibitor peptide to study its effects on cell adhesion in Capsaspora owczarzaki cells
Biochem/physiol Actions
Arg-Gly-Glu-Ser peptide acts as an integrin-blocking peptide.
Inhibitor of platelet aggregation
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G5779A6677A8052
Arg-Gly-Asp ≥97% (TLC)
Sigma-Aldrich
A8052
Arg-Gly-Asp
description
≥95% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (TLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic
organic)
biological source
synthetic
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Gene Information
human ... FN1(2335)
Gene Information
human ... FN1(2335)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)