Vai a
A6677
Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Pro
synthetic (organicorganic), ≥97% (HPLC), fibronectin binding inhibitor, powder
Sinonimo/i:
Arginyl-Glycyl-Asparagyl-Serinyl-Prolyl-Alaninyl-Serinyl-Serinyl-Lysyl-Proline, RGDSPASSKP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
448,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H68N14O16
Numero CAS:
Peso molecolare:
1001.05
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic
organic)
448,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Pro, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic
organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)N2CCCC2C(O)=O
InChI
1S/C40H68N14O16/c1-20(31(61)50-24(17-55)35(65)51-25(18-56)34(64)49-22(8-2-3-11-41)37(67)54-14-6-10-28(54)39(69)70)47-36(66)27-9-5-13-53(27)38(68)26(19-57)52-33(63)23(15-30(59)60)48-29(58)16-46-32(62)21(42)7-4-12-45-40(43)44/h20-28,55-57H,2-19,41-42H2,1H3,(H,46,62)(H,47,66)(H,48,58)(H,49,64)(H,50,61)(H,51,65)(H,52,63)(H,59,60)(H,69,70)(H4,43,44,45)
InChI key
JMBLPSUDFRAOLU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FN1(2335)
Application
Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Pro has been used to test its effect on the adhesion of Hemophilus somnus in bovine brain endothelial cells.[1]
Biochem/physiol Actions
Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Pro peptide comprises the RGD sequence and blocks β2-integrin-binding sites.[1]
Inhibits fibronectin binding to fibroblasts.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A8052A5686G1895
Arg-Gly-Asp ≥97% (TLC)
Sigma-Aldrich
A8052
Arg-Gly-Asp
Gly-Pro-Arg-Pro ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G1895
Gly-Pro-Arg-Pro
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
biological source
synthetic (organic
organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
UniProt accession no.
P02751
UniProt accession no.
P02751
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P02751, P04937, P11276
Gene Information
human ... FN1(2335)
Gene Information
human ... FN1(2335)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)