Vai a
A3765
N-(p-Aminophenyl)oxamic acid–Agarose
saline suspension
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
249,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
249,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
saline suspension
Quality Segment
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
20 atoms
capacity
≥37 units/mL binding capacity (neuraminidase (N2876, 4MU-NANA substrate))
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]Nc1ccc(cc1)NC(=O)C(=O)O
Application
N-(p-Aminophenyl)oxamic acid agarose is used in affinity chromatography, protein chromatography and in specialty resins. N-(p-Aminophenyl)oxamic acid has been used in studies characterizing sialidase, neuraminidase, β-N-acetylhexosaminidases and β-galactosidase.
Physical form
Suspension in 0.1 M NaCl containing preservative
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A8332A7155P8563
form
saline suspension
form
(1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution)
form
saline suspension
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix spacer
20 atoms
matrix spacer
9 atoms
matrix spacer
7 atoms
matrix spacer
-
capacity
≥37 units/mL binding capacity (neuraminidase (N2876, 4MU-NANA substrate))
capacity
≥5 mg/mL binding capacity (trypsin)
capacity
≥10 mg/mL binding capacity (trypsin)
capacity
≥0.2 mg/mL binding capacity (poly(A) (P 9403))
matrix attachment
amino
matrix attachment
amino to carboxyl of spacer
matrix attachment
amino to carboxyl of spacer
matrix attachment
ribose moiety after periodate oxidation
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
epichlorohydrin
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)